Drukuj
Naczynia do testów biologicznych, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
240835 240845
734-2179EA 1060 PLN
734-2179 734-1342
Naczynia do testów biologicznych, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Szalki do hodowli Szalki do testów biologicznych
Polistyren, sterylny, z wieczkiem. Użyteczny do screeningu dużej liczby kolonii w eksperymentach klonowania. Szalki o niskim profilu zaprojektowane do screeningu genomowego i wybierania kolonii.
  • Mogą być używane do hodowli bakterii i grzybów
  • Mogą być używane jako komora wilgotności w inkubacji płytek MicroWell™
  • Wyłożone zwilżonym papierem mogą być używane jako komora inkubacyjna do hybrydyzacji in situ
  • Duża powierzchnia hodowlana
  • Niski profil pasuje do robotów pipetujących