Drukuj
Płytki do PCR, 96-dołkowe, z niską ramką boczną, do Real-Time PCR (qPCR)
Dostawca: VWR Peqlab
732-3231EA 847 PLN
732-3231
Płytki do PCR, 96-dołkowe, z niską ramką boczną, do Real-Time PCR (qPCR)
Mikropłytki Płytki do PCR
PP. Semi-skirted plate especially designed for Real-Time PCR applications.
  • Directly compatible with ABI instrument (7000, 7300, 7500, 7700, 7900 HT and 9500 models)
  • Ultra-thin for effective heat transfer and minimum condensation
  • Black alphanumeric marking for quick sample identification
  • Cut corner (A12)
  • Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA