Drukuj
Komory do hodowli komórkowych, fabrąki komórek Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
139446 164327 167695 170009 140004 165250
734-2028EA 6660 PLN
734-2028 734-2082 732-2606 734-2105 734-2187 732-2603
Komory do hodowli komórkowych, fabrąki komórek Nunc™
Bioreaktory
PS, sterylny. Do produkcji na skalę przemysłową np. szczepionek, przeciwciał monoklonalnych czy farmaceutyków.
  • Idealne do hodowli komórek adherentnych, mogą być rownież używane do hodowli w zawiesinie
  • Kinetyka wzrostu pozostaje niezmieniona w stosunku do skali laboratoryjnej
  • Dostępne w wersjach 1, 2, 10, 40 tackowych dla łatwego upscalingu
  • Niskie ryzyko kontaminacji
  • Traktowane certyfikowanym procesem Nunclon™Δ który zapewnia idealne warunki dla osadzania i wzrostu komórek
Dł×Szer tacki : 335×205 mm.
Tray L×W: 335×205 mm
Dodatkowe informacje: *Więcej informacji o produkcie