Drukuj
OmniTraye, Nunclon™?
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
165218
732-2602EA 2010 PLN
732-2602
OmniTraye, Nunclon™?
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
Polistyren, sterylny, z wieczkiem. Jednodołkowe Omnitraye są idealne do wielu różnych zastosowań.
  • Standardowy format mikropłytki z karbowanymi narożnikami, powoduje że są idealne do manipulacji przez roboty
  • Certyfikowana modyfikacja powierzchni dla optymalnego wzrostu i wiązania komórek
Obszar hodowli: 84 cm²
Wymiary zewnętrzne: 128×86 mm