Drukuj
Maty septyczne do sekwencjonowania, Axygen®
Dostawca: Corning
AM96SEPTA3100
731-4130EA 913 PLN
731-4130
Maty septyczne do sekwencjonowania, Axygen®
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Silicone septa mat for capillary sequencing of 96-well PCR plates. Mat forms a tight seal on wells but is easily accessible through septa in each well. Ideal for work on ABI multi-capillary sequencing instruments.