Drukuj
Przylepne uszczelki foliowe do qPCR, QuickSeal qPCR Crystal™
Dostawca: iST Scientific Ltd
IST-121-080LR IST-121-080LS IST-121-080SR IST-121-080SS IST-121-080TS
731-0451EA 4330 PLN
731-0451 731-0452 731-0453 731-0454 731-0455
Przylepne uszczelki foliowe do qPCR, QuickSeal qPCR Crystal™
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Clear, non-tacky, pressure sensitive film for qPCR plates (96- or 384-well) and situations where fluorescence is experienced.
  • Optically clear, minimal auto-fluorescence
  • DMSO resistant
  • Non-pierceable, peelable
  • Seal integrity range: −40 to +110 °C
  • Available sterile or non sterile
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable