Drukuj
Słoiki do barwienia wg Coplin, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
276840
720-0700EA 354 PLN
720-0700
Słoiki do barwienia wg Coplin, WHEATON®
Słoje, naczynia i pojemniki Pojemniki do barwienia praparatów
Staining jars, made of soda-lime glass, with extra tall lid.
It holds five single 75×25 mm and 75×100 mm slides vertically, or 10 slides back to back.