Drukuj
VWR®, rozcieńczalnik grawimetryczny, 3 kg
Dostawca: VWR Collection
710-2092EA 35100 PLN
710-2092
VWR®, rozcieńczalnik grawimetryczny, 3 kg
Dilutory / urządzenia do rozcieńczania Dilutory grawimetryczne
Do rozcieńczania próbki przed analizą mikrobiologiczną stosuje się dilutory grawimetryczne.
  • Dostępne modele z jedną lub dwiema pompami
  • Urządzenie wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej o innowacyjnym designie
  • Ultra-niski profil ułatwiający użytkowanie w komorze laminarnej
  • Port USB
  • Czas rozcieńczenia próbki 25 g do 1/10 w mniej niż 9 sekund
  • <1% ważenia próbki
  • Zaledwie <1% dozowania (w trybie standardowym lub dokładnym)
  • Torba jest utrzymywana z uchwytem na torbę
Łatwy w użyciu, z wyjmowaną tacą ociekową, która ułatwia czyszczenie, jest dokładnymWięcej informacji o produkcie