Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ SiOH, kolumienki SPE
Dostawca: Avantor
7086-03EA 1010 PLN
7086-03 7086-01 7086-06 7086-02 7086-23 7086-26 7337-08 7086-08 7337-07 7086-07
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ SiOH, kolumienki SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi po między dwoma spiekami PE o grubości 20 µm.
  • Na bazie krzemionki
  • Ekstrakcja związków z objętości roztworów próbek od kilkuset µl do 1 L
  • Przetwarzanie za pomocą próżni, nadciśnienia lub wirowania
Zastosowania ogólne: anality polarne z rozpuszczalników niepolarnych, takich jak węglowodory i słabiej polarnych estrów i eterów.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie adsorpcji.
Sposób pakowania: Niektóre kolumny są dostęWięcej informacji o produkcie