Drukuj
Zestawy testowe, fotometryczne, Łatwo uwalniający się cyjanek, testy kuwetowe LCK
Dostawca: Hach
LCK319
705-3029EA 1150 PLN
705-3029
Zestawy testowe, fotometryczne, Łatwo uwalniający się cyjanek, testy kuwetowe LCK
Zestawy do testów środowiskowych
Pre-dosed reagents for maximum safety.
  • Precise and reliable measurement values
  • Maximum safety for users, thanks to the closed system and low amounts of reagents
  • Convenient and error-free dosing of the reagents
  • Barcode label for automatic recognition in the photometer
  • Differentiation between tests and measuring ranges by means of colour-coding
Storage conditions: 2 to 8 °C (keep refrigerated)