Drukuj
Wizualne spektrofotometry, DR3900
Dostawca: Hach
LPV4409900001 LPV4409800001 LPV4409910001
705-0764EA 38940 PLN
705-0764 705-1062 705-1147
Wizualne spektrofotometry, DR3900
Spektrofotometry i fotometry Spektrofotometry UV/Vis
Spektrofotometr widzialny zapewniający niezawodność i identyfikowalność wyników pomiarów podczas rutynowej analizy.
  • Zintegrowany czytnik kodu kreskowego IBR+ zwiększa wiarygodność wyników pomiarów
  • Aktualizacja danych i zapewnienie jakości z pomocą AQA+
  • Ujednolicenie analiz laboratoryjnych i technologicznych za pomocą LINK2SC
  • Dostępne są najważniejsze metody, w tym ChZT, chlor, azotany i amoniak
  • Odczynniki wysokiej jakości sformułowane tak, aby zapewnić doskonałe rezultaty
  • Transmitancja (%) - absorbancja - koncentracja - skaning
Identyfikacja radiowa (Więcej informacji o produkcie