Spektrofotometr VIS, photoLab® 7100
Dostawca: WTW
250203
705-0921EA
28650
PLN
705-0921
Spektrofotometr VIS, photoLab® 7100
Spektrofotometry i fotometry
Spektrofotometry UV/Vis
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable | |
Tryby pomiaru | Absorbance, % transmission, concentration, spectrum, kinetics |
Wyświetlacz | Backlit 7” colour display for extensive graphical evaluation |
Liczba metod | Over 200 pre-programmed methods, 1000 user-defined methods, 20 profiles for kinetics and spectra, comprehensive programming options |
System optyczny | Monochromator with grating and step motor / reference beam |
Wavelength accuracy | ±0,5 nm |
Wavelength range | 320 - 1100 nm |
Interfejs | 2× USB, Ethernet |
Źródło światła | Tungsten halogen |
Pamięć | 5000 ; 500 spectra (300 − 900 nm); 400 kinetics with 150 values |
Szybkość skanowania | 700 − 2000 nm/minutes in 1 ; 2 ; 5 ; 10 nm steps of wavelength range |
Szerokość pasma widmowego | 4 nm |
S×G×W | 404×314×197 mm |
Waga | 4,5 kg |