Drukuj
VWR® phenomenal® OX 4100 H, miernik tlenu rozpuszczonego, ręczny
Dostawca: VWR Collection
664-0176EA 5780 PLN
664-0176
VWR® phenomenal® OX 4100 H, miernik tlenu rozpuszczonego, ręczny
Mierniki elektrochemiczne Mierniki tlenu
Ten przyjazny dla użytkownika przenośny przyrząd z solidną obudową o stopniu ochrony IP 67 zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność dla precyzyjnych pomiarów w zastosowaniach terenowych. W komplecie z wodoodpornym wyjściem USB do podłączenia do komputera. Zgodny z GLP.
  • Duży graficzny wyświetlacz LCD z ciągłym podświetleniem LED, pokazujący jednocześnie wartości tlenu i temperatury
  • Funkcja rejestracji danych do wyboru od 1 minuty do 1 godziny
  • Pojemność pamięci 5000 zestawów danych z automatycznym zapisem; dodatkowa pamięć na 200 zestawów danych do rę