Drukuj

Miernik pH/mV/°C/ISE, ręczny, Eutech pH 450

Dostawca: EUTECH
ECPHWP45002K ECPHWP45003K ECPHWP45000 ECPHWP45002
662-2275EA 3730 PLN
662-2275 662-2312 662-2301 662-2274
Miernik pH/mV/°C/ISE, ręczny, Eutech pH 450
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
This portable meter is ideal for use in any environment. It features a durable waterproof and dustproof design with IP67 rating.

  • Large, backlit display with intuitive user-friendly icons
  • Grip-Clip™: Quickly and easily secures the pH electrode to a beaker or container
  • Automatic buffer recognition; up to 5- or 6-point calibration; calibration due alarm
  • Stores up to 500 data sets; easy USB or RS232 output with data cables (cables not always included)
  • Meets GLP standards: Built-in real-time clock stamps stored data and calibration data with time and date
  • Can
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny

SPECYFIKACJE

Typ pH 450
Environmentally Preferable
Zakres pomiaru pH −2,00...+16,00
Rozdzielczość pomiaru pH 0,01
Dokładność pH ±0,01
Kalibracja pH Up to 5 points (USA & NIST & CUSTOM); up to 6 points (DIN)
Zakres pomiaru mV ±2000
Rozdzielczość pomiaru mV 0,1 (±999,9); 1 (beyond)
Dokładność mV ±0,2 +2 LSD or +0,5 % of reading; whichever is greater
Kalibracja mV ±200
ISE zakres 0,0 - 2000 ppm
ISE rozdzielczość 0,01 / 0,1 / 1
ISE dokładność ±0,5 % full scale (monovalent); ±1 % full scale (divalent)
ISE kalibracja From 2 - 4 or 2 - 5 points: 0,10 / 1,00 / 10,0 / 100,0 / 1000
0,20 / 2,00 / 20,0 / 200,0 / 2000
0,50 / 5,00 / 50,0 / 500,0
Zakres temperatury −10,0...+110,0 °C
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1 °C
Dokładność pomiaru ±0,5 °C
Kalibracja temperatury Offset in 0,1 increments, ±10 °C
Kompensacja temperatury Automatic or manual from −10 to +110 °C
Wyświetlacz Custom LCD with backlight
Zasilanie Two AA batteries (included), AC adapter (optional)
Klasa ochrony IP67
Możliwość rejestrowania danych 500 data sets
Outputs USB, RS232
W×D×H 200×83×57 mm
Weight 0,5 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR