Drukuj
Podwójna elektroda platynowa, DM143-SC
Dostawca: Mettler - Toledo
51107699
661-1002EA 1690 PLN
661-1002
Podwójna elektroda platynowa, DM143-SC
Elektrody Elektrody - różne rodzaje
The DM143-SC is a durable, double-pin platinum electrode requiring zero maintenance. Primarily used for redox titrations of food constituents such as Vitamine C or free and total SO2 in wine.