Drukuj
Refraktometr ręczny, OPTi Digital, z 50 dostępnymi wagami
Dostawca: BELLINGHAM STANLEY
38-01
635-0832EA 1960 PLN
635-0832
Refraktometr ręczny, OPTi Digital, z 50 dostępnymi wagami
Refraktometry Refraktometry przenośne
OPTi digital handheld refractometer with onboard library of 50 common scales including Brix and RI.
  • One instrument – 50 scales
  • Wide measuring range
  • Special features menu
  • Ergonomic IP 65 design
  • Truly portable for the laboratory or field
Packed full of scales and features, the pocket friendly OPTi refractometer has a wide measuring range covering the full 0 to 95 Brix range (1,33 to 1,53 RI). Up to three scales (A, B, C) can be easily activated from its onboard library of 50 scales at any time. Where applicable, Automatic Temperature Compensation (ATC)Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Czas odpowiedzi 2 s
Temperatura pracy 5...95 °C