Drukuj
Przenośne refraktometry dla sportów klinicznych, seria PAL
Dostawca: Atago
4442 4453 4454 4410
635-0246EA 1540 PLN
635-0246 635-0257 635-0258 ATAG4410
Przenośne refraktometry dla sportów klinicznych, seria PAL
Refraktometry Refraktometry przenośne
The PAL series with special scales are pocket instruments delivering rapid results.
Certyfikaty: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.