Drukuj
VWR®, Pudełko na szkiełka PC do niskich temperatur
Dostawca: VWR Collection
631-1527EA 196 PLN
631-1527
VWR®, Pudełko na szkiełka PC do niskich temperatur
Pudełka na szkiełka
Trwałe i ustawiane piętrowo pudełko do bezpiecznego przechowywania i transportu szkiełek.
  • Rowkowane gniazda pozwalają na odseparowanie szkiełek i zapobiegają przed przypadkowym kontaktem
  • Odporny na niskie temperatury wkład z pianki: zabezpiecza szkiełka nawet w temperaturze -80°C
  • Karta na informacje w pokrywie. Numery na karcie odpowiadają numerom wytłoczonym na dnie pudełka jak i nadrukowi na wkładzie z gąbki