Drukuj
VWR®, podwójnie mrożone szkiełka mikroskopowe
Dostawca: VWR Collection
631-1161EA 745 PLN
631-1161
VWR®, podwójnie mrożone szkiełka mikroskopowe
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka mikroskopowe
Slajdy mikroskopowe z podwójnymi matowymi końcówkami przeznaczone do badań krwi ludzi, płynów ustrojowych, a także sekcji parafinowych.
  • Okres przechowywania wynosi 60 miesięcy
  • Gładkie krawędzie dla bezpieczeństwa pracy
  • Możliwe znakowanie za pomocą ołówków, pisaków znakujących i systemów etykietowania
Nadaje się do stosowania w hematologii, mikrobiologii, a także w zastosowaniach histopatologicznych.
Sposób pakowania: 50 sztuk w pudełku. 50 pudełek w jednym opakowaniu.
Uwaga: Delikatne przedmioty należy przechowywać w suchych i odpowiednich warunkach laboratoryjnych.