Drukuj
VWR® VisiCam® TC 20 Plus, Tablet z kamerą, bezprzewodowy
Dostawca: VWR Collection
630-2661EA 5000 PLN
630-2661
VWR® VisiCam® TC 20 Plus, Tablet z kamerą, bezprzewodowy
Kamery
Ten system składa sie z tabletu i kamery bezprzewodowej 5 MP. Można ją zamocować na wszystkich mikroskopach z gwintem C-mount.
  • No need for a computer
  • Wireless connection between tablet and camera: Tablet can be used in any position
  • Images can be shared immediately through wireless network
  • Tablet with user friendly 10,1" touch screen display
  • Quick and easy creation of data reports
Image analysis software pre-installed on the tablet has been developed so that user experience is easy and intuitive. The software allows preview, image capture, videoWięcej informacji o produkcie