Drukuj
Food Thermometer, HACCP, TLC 700
Dostawca: EBRO
1340-5735
620-2317EA 324 PLN
620-2317
Food Thermometer, HACCP, TLC 700
Termometry Termometry cyfrowe
Ten termometr składany nadaje się do szybkiego i precyzyjnego monitorowania temperatury, zgodnie z wymaganiami w przychodzących działach towarowych, w dystrybucji żywności, w firmach cateringowych oraz w przemyśle spożywczym i handlu, ale także w celu monitorowania temperatury w chłodniach składowych lub laboratoriach. Składana sonda penetracyjna służy w szczególności do mierzenia temperatury rdzenia żywności.
  • Robust and shock-resistant
  • Long battery life
  • Small, safe, always with you - for perfect temperature control
  • Two-point factory calibration protocol