Drukuj
Wykres do rejestratora wykresów szczepionek, 4"
Dostawca: DICKSON
C204
620-1484EA 631 PLN
620-1484
Wykres do rejestratora wykresów szczepionek, 4"
Przyrządy rejestrujące Tarcze do rejestracji pomiarów
The vaccine chart recorder can be placed right inside the refrigerator or freezer along with the vaccines.
  • Easy-to-read special vaccine chart with circular bands highlight the acceptable vaccine ranges of 2 to 8 °C
  • LCD display shows current temperature for quick reference