Drukuj
Ultra-precyzyjny, 3-kanałowy termometr Testo 735
Dostawca: TESTO
0560.7351 0563.7352
620-1242EA 1920 PLN
620-1242 620-1206
Ultra-precyzyjny, 3-kanałowy termometr Testo 735
Termometry Termometry cyfrowe
Cyfrowe thermometry z tej serii są wyposażone w gniazdo dla bardzo dokładnych sond PT100 oraz dwa gniazda dla szybkich sond termoparowych. Można wyświetlić odczyty z maksymalnie trzech dodatkowych sond temperatury. Dane rejestrowane mogą być analizowane za pomocą grafik i tabel.
  • Oprogramowanie komputerowe do archiwizacji, analizy i dokumentacji danych - w zestawie
  • Wyświetla, zapisuje i drukuje: Delta T, wartości minimalne/maksymalne i średnie
  • Sonda: PT100 + 2 złącza TC + opcjonalne sondy radiowe
  • Funkcja alarmu
Wireless data memory up to 10000 values (Więcej informacji o produkcie