Drukuj
VWR®, Pipety wielokanałowe, elektroniczne, zmienna objętość
Dostawca: VWR Collection
613-5419EA 5630 PLN
613-5419 613-5420 613-5421 613-5422 613-5423 613-5424 613-5425 613-5426 613-5782 613-5783
VWR®, Pipety wielokanałowe, elektroniczne, zmienna objętość
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
Te pipety stanowią połączenie znakomitej dokładności, precyzji i wytrzymałości z zaawansowaną, ergonomiczną konstrukcją.
  • Łatwość użycia: Tylko dwa przyciski i pięć trybów pipetowania; umożliwia łatwe programowanie jedną ręką i szybkie rozpoczęcie cyklu pipetowania
  • Tryb NIESTANDARDOWY: użytkownik może szybko i łatwo tworzyć własne protokoły za pomocą oprogramowania VWR® Protocol Builder
  • Zaawansowana ergonomia: lekka i idealnie wyważona konstrukcja, praktycznie nie wymagająca użycia siły i ograniczająca RSI
  • Wygodnie mieści się w lewej lub prawej dłoni i umoż