Drukuj
VWR® Pipety Pasteura Standard Line
Dostawca: VWR Collection
16001-196
612-4466EA 118 PLN
612-4466 612-4518 612-4468 612-4469 612-4470 612-4471 612-4472 612-4473 612-4520 612-4476 612-4479 612-4481 612-4486 612-4490 612-4491 612-4492 612-4494 612-4495 612-4496 612-4497 612-4499 612-4500 612-4502 612-4543 612-4504 612-4505 612-4506 612-4508 612-4509 612-4511 612-4512 612-4513 612-4514 612-4515 612-4542 612-4533 612-4526 612-4527 612-4530 612-4523 612-4536 612-4538 612-4545 VWRU16001-196 612-3399 612-3608 612-3609 612-3610 612-3619 612-3627 612-5770 612-5781
VWR® Pipety Pasteura Standard Line
Pipety Pipety Pasteura
LDPE, jednorazowe. Nietłukące pipety uniwersalne eliminujące ryzyko rozbicia szkła i kontaktu z materiałami zakaźnymi.
  • Nie kruszy się ani nie pęka
  • Nietoksyczne i obojętne dla płynów biologicznych i większości kwasów
  • Mogą być szczelnie zamknięte, przechowywane w chłodziarce i sterylizowane gazem
  • Bez konieczności stosowania gruszki
  • Jednolity rozmiar kropli
Powierzchnia o niskim powinowactwie zmniejsza ryzyko utraty komórek i wartościowych białek. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba szybkiego, bezpiecznego przeniesienia płynów.
Więcej informacji o produkcie