Drukuj
Cylindry pomiarowe, wysokie, klasa B, szkło borokrzemianowe
Dostawca: Kavalier
432140819 432141130 432141444 432141546 432141238 432141343
612-3770EA 28.5 PLN
612-3770 612-3773 612-3776 612-3777 612-3774 612-3775
Cylindry pomiarowe, wysokie, klasa B, szkło borokrzemianowe
Cylindry Cylindry miarowe
Szkło borokrzemowe BORO 3.3, wysokie, klasa B.
  • Podstawa szklana, sześciokątna
  • Biała podziałka
Certyfikaty: ISO 4788, DIN 12 680-1