Drukuj
Pojemnik na pipety, zamykany
Dostawca: KARTELL
592
612-1820EA 351 PLN
612-1820
Pojemnik na pipety, zamykany
Słoje, naczynia i pojemniki Pojemniki na pipety
PP, pokrywka z PE.
  • Nadaje się do autoklawowania pipet (20 minut w temperaturze 120 °C), bez pokrywy
  • Chroni przed zabrudzeniem podczas transportu
  • Nadaje się do namaczania zanieczyszczonych pipety
Ø×H ext/int: 82×426/410 mm