Drukuj
Wagi analityczne, Quintix®
Dostawca: Sartorius Balances
QUINTIX124-CFR QUINTIX124-CIT QUINTIX224-CCH QUINTIX224-CFR QUINTIX125D-1S QUINTIX35-1S QUINTIX65-1S QUINTIX125D-EU
611-2666EA 16130 PLN
611-2666 SARBQUINTIX124-CIT SARBQUINTIX224-CCH 611-2668 611-3290 611-3291 611-3292 611-3865
Wagi analityczne, Quintix®
Wagi
Seria ergonomicznych wag zaprojektowanych do łatwej, intuicyjnej obsługi, z dużym ekranem dotykowym, samoobjaśniającymi się ikonami i prostymi tekstowymi monitami. Oprócz standardowych zastosowań obejmują one ogólne ważenie, gęstość, procenty, ważenie kontrolne, przytrzymywanie wartości szczytowej, liczenie i uśrednianie. Gama Quintix® zapewnia również funkcje mieszania, składników, statystyki i konwersji. Wyniki można przesyłać za pomocą interfejsu mini-USB do drukarki lub komputera bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel® bez dodatkowego oprogramowania. Menu z możliwościąWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable