Drukuj
VWR® Classic LP / LPC / LPW, Precision Balances with LCD
Dostawca: VWR Collection
611-2610EA 3780 PLN
611-2610 611-2301 611-2300 611-2298 611-2302 611-2296 611-2289 611-2308 611-2279 611-2320 611-2272 611-2278 611-2275 611-2274 611-2321 611-2319 611-2629 611-3269 611-3270 611-3271 611-3272 611-3277 611-3296 611-3298 611-3327 611-3379 611-3346 611-3347 611-3348 611-3354 611-3355 611-3359 611-3360 611-3361 611-3367 611-3371 611-3373 611-3374 611-3375 611-3383 611-3395 611-3397 611-3398 611-3458 611-3472 611-2600 611-3816 611-3823 611-3825 611-4316 611-4317 611-4330 611-5616 611-5617
VWR® Classic LP / LPC / LPW, Precision Balances with LCD
Wagi
Wytrzymałe i ekonomiczne wagi, które idealnie nadają się do placówek edukacyjnych i zastosowań laboratoryjnych. Modele od oferujących proste ważenie do modeli z automatyczną kalibracją wewnętrzną. Wszystkie modele Classic mają prosty podświetlany wyświetlacz LCD z regulowanym kontrastem i ergonomiczną klawiaturą oraz szalkę ze stali nierdzewnej.
  • Modele z automatyczną kalibracją wewnętrzną (IncaL +)
  • Interfejsy danych RS232 i USB do importu / eksportu danych
  • Opcjonalny zintegrowany jonizator umieszczony z tyłu urządzenia
  • Aktywne wskazanie koloru do ważenia
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable