Drukuj
VWR® SpatulaBalance Przenośna waga
Dostawca: VWR Collection
611-1565EA 370 PLN
611-1565
VWR® SpatulaBalance Przenośna waga
Wagi
Unikalny produkt, który łączy w sobie prostotę łyżki z wagą, aby szybko i precyzyjnie odmierzyć próbkę Szczególnie przydatny do zastosowań spożywczych i weterynaryjnych Odpinana, przezroczysta łyżka z podziałką do odmierzania cieczy, wykonana z odpornego na korozję tworzywa ABS, które można myć w zmywarce do bezproblemowego czyszczenia.
  • Wyświetlacz cyfrowy LCD a wygodnym uchwytem ze wskaźnikiem niskiego poziomu baterii
  • 5 do 30 ml podziałka na łyżce (co 5 ml)
  • 3-pozycyjna klawiatura do tarowania, zatrzymania wyniku, przeliczania gramów na uncje
  • Dokładność ±0,