Drukuj
Kwas azotowy 65%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitric acid solution
6090.2500PEEA 650 PLN
6090.2500PE
Kwas azotowy 65%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 87
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 65 %
Dithizone determination passes test
Chloride (Cl) max. 0.5 ppm
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.1
Germanium (Ge) max. 0.05
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.05
Zirconium (Zr) max. 0.1