Drukuj
VWR®, Stoper Cyfrowy
Dostawca: VWR Collection
609-0139EA 299 PLN
609-0139
VWR®, Stoper Cyfrowy
Minutniki Stopery cyfrowe
Elektroniczne stopery mają kalendarz i zegar
  • 1/100 sekundy chronograf
  • Funkcja alarmu
  • Funkcja zapamiętywania (zapamiętuje czas jednego okrązenia)
Certyfikaty: Testowane i skalibrowane w potrójnie akredytowanym / zarejestrowanym laboratorium akredytowanym zgodnie z normą ISO / IEC 17025: 2005, laboratorium akredytowanym A2LA (Cert # 2448.01), w stosunku do urządzeń, których kalibracja jest identyfikowalna na NIST.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z jedną baterią CR2032, certyfikatem kalibracji, indywidualnym numerem seryjnym, i wielojęzycznymi (Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable