Drukuj
Żywica do chromatografii jonowymiennej (IEX) w wielu trybach, kolumna laboratoryjna, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Dostawca: Avantor
6061-07EA 1660 PLN
6061-07 6061-25
Żywica do chromatografii jonowymiennej (IEX) w wielu trybach, kolumna laboratoryjna, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Kolumny chromatograficzne
Żywica J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™do chromatografii jonowymiennej (IEX) w wielu trybach działa jako silna żywica kationowymienna z ulepszoną selektywnością w celu lepszego oddzielania w zastosowaniach chromatografii procesowej.
Napędzany własną firmową chemią powierzchniową, łączącą funkcję silnej wymiany kationów z miejscami słabej wymiany kationowej i anionowej, nośnik do chromatografii kationowymiennej w wielu trybach BAKERBOND® PolyCSX™ wykorzystuje swoją niepowtarzalną selektywność do zapewniania wyższej wydajności oczyszczania w szerokim asortymencie biologicznych środkówWięcej informacji o produkcie