Drukuj

Kwas mrówkowy 98% ≥98%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo

Synonim: Aminic Acid, Methanoic acid

6037.1000EA 316 PLN
6037.1000 6037.2500
Kwas mrówkowy 98% ≥98%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Gęstość: 1.22
Temp. Zapłonu: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay min. 98 %
Acetic acid (CH3COOH) max. 0.4 %
Ammonium (NH4) max. 0.005 %
Color (APHA) max. 15
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Sulfate (SO4) max. 0.003 %
Sulfite (SO3) passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR