Drukuj
Maty antystatyczne, b.safe
Dostawca: Bohlender
R630-01
590-0346EA 1030 PLN
590-0346
Maty antystatyczne, b.safe
Maty podłogowe przeciwzmęczeniowe Trwałe maty podłogowe
Mat made of static dissipative material with permanently mounted grounding cable including clip for earthing connection.
  • Suitable grounding accessories for b.safe products
  • Customised versions can be offered on request
For grounding vessels made of static dissipative materials or persons before handling with easy flammable liquids.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable