Drukuj
Wodorotlenek potasu 0.5 N methanol, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
5631.1000EA 292 PLN
5631.1000
Wodorotlenek potasu 0.5 N methanol, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Wodorotlenek potasu
Standardised at 25 °C against chemicals whose certification is traceable to NIST. Lot standardisation value, accurate to ±1 part per 1000, provided on label.
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Gęstość: 0.80 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 3286
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.497 - 0.503
Normality 0.497 - 0.503
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrogen Compounds (as N) ≤1 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.