Drukuj
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60, zmodyfikowane warstwy, RP-18 W/UV254
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
811073 811075 811071 818144 818145 818146 818147 818152 811072 811074
552-0246EA 1730 PLN
552-0246 552-1293 552-0244 552-0304 552-0305 552-0306 552-0307 552-0308 552-0245 552-0247
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60, zmodyfikowane warstwy, RP-18 W/UV254
Płytki do TLC
Octadecyl-modified HPTLC silica layers available as glass plates or ALUGRAM® aluminium sheets. Recommended for aminophenol, barbiturates, preservatives, nucleobases, polycyclic aromatic, hydrocarbons, steroids, tetracyclines, and plasticisers (phthalates).
Base material: Nano-silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 2 to 10 μm; pH stability 2 to 10
Silica 60 for preparative plates (1000 µm): Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 to 17 μm; pH stability 2 to 10
Modification: Partial octadecyl,Więcej informacji o produkcie