Drukuj
VWR®, silanizowane fiolki
Dostawca: VWR Collection
548-1848EA 2460 PLN
548-1848
VWR®, silanizowane fiolki
Vialki
Poprawa czułości analizy, eliminacja niepożądanych reakcji próbka/szkło.
  • Idealny do aplikacji HPLC gdzie wymagana jest wysoka dokładność oznaczenia
  • Powierzchnia deaktywacyjna szkła, eliminowanie reakcji pomiędzy związkami polarnymi a szkłem
  • Doskonałe do aminokwasów, białka lub fenoli
  • I klasa hydrolityczna
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable