Drukuj
VWR® Adapt-A Rack®, stojaki na probówki testowe
Dostawca: VWR Collection
525-0702EA 99.9 PLN
525-0702 525-0703 525-0704 525-0705 525-0706 525-0707 525-0708 525-0709
VWR® Adapt-A Rack®, stojaki na probówki testowe
Statywy do probówek Tube Racks
POM.
  • Możliwość przechowywania probówek o średnicy od 12 do 30 mm (poj. ok. 5 do 50 ml)
  • W otworze można umieścić probówki okrągłodenne, płaskodenne, stożkowe, a nawet samostojące
  • Statywy mogą być ze sobą łączone
  • Dostępne w różnych kolorach
  • Ażurowa konstrukcja umożliwia obserwację zawartości probówek bądź oznaczeń na etykietach
Innowacyjny, uniwersalny statyw na probówki o różnych rozmiarach, posiada otwory idealnie dopasowujące się do średnicy probówki. Każdy statyw ma cztery miejsca, w których można umieścić probówki o średnicy od 12 do 30 mm. DostęWięcej informacji o produkcie