Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) Electronic_industry
Dostawca: ELECTRONIC CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
52010265
52010265.EA 0 PLN
52010265.
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) Electronic_industry
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Product from BASF
Dodatkowe informacje: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Uwaga: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Formuła: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 202
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 91
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-828-1
Klasyfikacja Merck : 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM