Drukuj
VWR® Gilzy ekstrakcyjne, klasa 501
Dostawca: VWR Collection
516-0261EA 544 PLN
516-0261 516-0262 516-0000 516-0252 516-0256 516-0257 516-0258 516-0259 516-0260 516-0254 516-0255 516-0253
VWR® Gilzy ekstrakcyjne, klasa 501
Ekstraktory Glizy ekstrakcyjne
Czysta bawełna celulozowa Odpowiednie do wszystkich typów ekstraktorów (Soxhlet, Buchi, Gerhardt i inne).
  • Do oznaczeń wolnych lipidów w produktach spożywczych oraz zawartości tłuszczu w mleku w proszku.
  • Do oznaczeń zawartości oleju w produktach oleistych.
  • Do ekstrakcji i analiz ilościowych w różnych substancjach