Drukuj
VWR®, Butelkowe systemy filtracji próżniowej, PVDF, SFCA, Nylon
Dostawca: VWR Collection
514-1047EA 1070 PLN
514-1047 514-1048 514-1012 514-1013 514-1014 514-1015 514-1016 514-1017 514-1018 514-1019 514-1020 514-1021 514-1022 514-1023 514-1024 514-1025 514-1026 514-1027 514-1028 514-1029 514-1030 514-1031 514-1032 514-1033 514-1034 514-1035 514-1036 514-1037 514-1038 514-1039 514-1040 514-1041 514-1042 514-1043 514-1044 514-1045 514-1046 514-1049 514-1050 514-1051 514-1052 514-1053 514-1054 514-1055 514-1056 514-1057 514-1058 514-1059 514-1060 514-1061 514-1062 514-1063 514-1064 514-1065 514-1066 514-1067
VWR®, Butelkowe systemy filtracji próżniowej, PVDF, SFCA, Nylon
Filtry Zestawy do filtracji, plastikowe
Filtry próżniowe bardzo przydatne w separacji i oczyszczaniu próbek o dużej objętości.
  • Duże bruzdy na zakrętce butelki odbieralnikowej
  • Szeroki i łatwo dostępny otwór butelki dla wydajnego i stabilnego nalewania
  • Grawerowana podziałka
  • Ergonomicznie zaprojektowane ściany boczne i kołnierz
  • Złącze węża dopasowane do wielu średnic węża
  • Sterylizowane wiązką elektronów
  • niepirogenne
Membrana z PVDF Niezwykle niskie wiązanie białek; do filtracji nieagresywnych roztworów wodnych i łagodnych roztworów organicznych oraz tam, gdzie ważny jest maksymalny odzysk białWięcej informacji o produkcie