Drukuj
VWR®, Systemy filtracji próżniowej Bottle-top wysoka wydajność
Dostawca: VWR Collection
514-0348EA 1170 PLN
514-0348 514-0350 514-0349 514-0354 514-0355 514-0358 514-0359 514-0360 514-0362 514-0363 514-0364 514-0366 514-0367 514-0296 514-0297 514-0298 514-0299 514-0300 514-0301 514-0302 514-0303 514-0304 514-0305 514-0306 514-0307 514-0317
VWR®, Systemy filtracji próżniowej Bottle-top wysoka wydajność
Filtry Zestawy do filtracji, plastikowe
Do przygotowywania buforów, pożywek do hodowli komórkowych, podłoży mikrobiologicznych i innych płynów biologicznych. Są one wyposażone w wysokowydajne membrany PES firmy o dużej średnicy będące gwarancją właściwego działania i maksymalnej przepustowości. Pełny zestaw zawiera jednostkę filtrującą i butle odbieralnikową o ergonomicznym kształcie, z uformowanymi uchwytami na palce i opatentowaną nakrętką. System probówek wirówkowych i lejków umożliwia użytkownikowi filtrowanie płynów bezpośrednio do probówki o pojemności 15 lub 50 ml.
  • Podstawa Quick-Connect™ lub pierścień umożliwiają
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable