Drukuj
Przykrywki do mikropłytek, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
7704-1001
512-1093EA 959 PLN
512-1093
Przykrywki do mikropłytek, Whatman™
Pokrywki Pokrywki do mikropłytek
Universal lids suitable for robotic handling. Can be used as dust covers and to prevent splashing or contamination when plates are being moved around the laboratory.