Drukuj
Koncentratory UF Corning® Spin-X®, Corning
Dostawca: Corning
431477 431478 431479 431480 431481 431482 431483 431484 431485 431486 431489 431487 431488 431490 431491
512-0046EA 779 PLN
512-0046 512-0047 512-0048 512-0049 512-0050 512-0052 512-0057 512-0058 512-0059 512-0060 512-0063 512-0061 512-0062 512-0080 512-0082
Koncentratory UF Corning® Spin-X®, Corning
Filtry Filtry i koncentratory wirówkowe
Te koncentratory wirówkowe służą do prostego, jednoetapowego zagęszczania lub odsalania białek i innych biocząsteczek, z 90% i większym odzyskiem.
  • Pionowa konstrukcja membrany i cienka komora kanału filtracyjnego minimalizują zanieczyszczenia membrany i zapewniają szybkie zagęszczanie, nawet w przesyconych roztworach
  • Wyposażone w "dead stop" eliminujący ryzyko zatężania do sucha; ponowne wirowanie niekonieczne
  • Membrany z niskowiążącego polieterosulfonu (PES) są dostępne z pięcioma różnymi wartościami MWCO: 5000 10 000, 30 000, 50 000 i 100 000 by sprostać