Drukuj
Zestaw filtracyjny typu Witt, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
247304603 247305702 247306107 247314604 247315703
511-4210EA 1610 PLN
511-4210 511-4220 511-0135 511-4211 511-4222
Zestaw filtracyjny typu Witt, DURAN®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Zestawy filtracyjne szklane
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Lid with NS socket
  • Lid and apparatus with flat flange
  • Very good chemical and high temperature resistance
  • suitable for use under vaccum
W komplecie z wymienną pokrywą i zestawem montażowym KECK™.