Drukuj
Kolby próżniowe Büchner'a z zestawem montażowym, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
211946854 211947353 211948658 211948855 211949157 212042452 212043654 212044453 212045458 212046351
511-0325EA 807 PLN
511-0325 511-0326 511-0327 511-0328 511-0329 511-0330 511-0331 511-0332 511-0333 511-0334
Kolby próżniowe Büchner'a z zestawem montażowym, DURAN®
Kolby Kolby próżniowe
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Do 2000 ml w kształcie Erlenmeyera, od butelki o pojemności 3000 ml
  • W zestawie zestaw montażowy ze zdejmowanym przyłączem węża, śrubą i uszczelkami
  • Spełnia „Przepisy bezpieczeństwa urządzeń i produktów”
  • Szkło typu I według USP, EP i JP
Do użytku próżniowego.
DIN 12476 and ISO 6556 (only erlenmeyer shape)
Certyfikaty: ISO 6556 (tylko kształt Erlenmeyera)
DIN 12475 (kształt butli)