Drukuj
J.T.Baker®, końcówki do robotów typu HT
Dostawca: Avantor
49008-0004EA 3120 PLN
49008-0004 49008-0104 49008-0105 49009-0005 49009-0105 49010-0105 49008-1105 49009-1005 49009-1105 49010-1005 49010-1105 49008-0003 49010-0003 49010-3105 49008-3105 49009-3105 49009-3005 49008-2003 49009-2005 49009-2105 49010-2003 49010-2105
J.T.Baker®, końcówki do robotów typu HT
Końcówki do pipet
Nadaje się do instrumentów zrobotyzowanych innych firm Hamilton Microlab Star i Nimbus. Dostępny w wersji przewodzącej, z filtrem lub bez, oraz w wersji z oznaczeniem CE-IVD do zastosowań w diagnostyce klinicznej.
  • Produkowane w warunkach pomieszczenia czystego (pomieszczenie czyste klasy 8)
  • Najnowocześniejszy sposób kontroli jakości
  • Idealnie nadają się do analiz o wysokiej przepustowości
  • Tace znakowane kodami kreskowymi do zautomatyzowanej identyfikacji
  • Pakowane w blistrach
J.T.Baker® robotic tips type HT are suitable for third party roboticWięcej informacji o produkcie