Drukuj
VWR®, krioboxy do zamrażarek niskotemperaturowych
Dostawca: VWR Collection
479-2214EA 55.8 PLN
479-2214
VWR®, krioboxy do zamrażarek niskotemperaturowych
Pudełka Kriopudełka
Kriopudełka , mocne, wodoodporne, z pokrywkami do przechowywania próbek.
Do stosowania w zamrażarkach niskotemperaturowych.
Informacje do zamówienia: Wkłady do kriopudełek dostępne oddzielnie.