Zamrażarki pionowe ogólnego przeznaczenia, seria TSG
Dostawca: Thermo Scientific
TSG700FESBV
TSG700FESCV
TSG1500FESCV
TSG400FESBV
TSG400FESCV
TSG1500FESBV
471-1331EA
17023
PLN
471-1331
471-1333
471-1322
471-1326
471-1328
471-1320
Zamrażarki pionowe ogólnego przeznaczenia, seria TSG
Zamrażarki
Zamrażarki laboratoryjne
SPECYFIKACJE
Typ | TSG700FESBV | TSG700FESCV | TSG1500FESCV | TSG400FESBV | TSG400FESCV | TSG1500FESBV |
Environmentally Preferable | ||||||
Defrost | Adaptive defrost | Adaptive defrost | Adaptive defrost | Adaptive defrost | Adaptive defrost | Adaptive defrost |
Zasilanie | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Shelves/drawers | 4 shelves | 4 shelves | 8 shelves | 5 shelves | 5 shelves | 8 shelves |
Door type | 1 solid door | 1 solid door | 2 solid doors | 1 solid door | 1 solid door | 2 solid doors |
Wtyczka | EU | EU | EU | EU | EU | EU |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...